Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs pour tubes à essai en bloc de 0,65 ml ABgene™ 2DCypher™
Disponible dans un rack à profil bas
Marque: Thermo Scientific™ AB-1187
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Description
- Le rack dispose d’une entrée de puits carrés pour une zone de placement maximale
- Les tubes sont pris en charge à la base tout en permettant de numériser des codes dans le rack
- Cadence élevée avec identification individuelle des échantillons
- Le puits interne plat V minimise le volume mort
- Couvercle scellable verrouillable
- Plage de températures de -170°C à +120°C
- Grille alphanumérique de référence moulée dans le couvercle du rack
- Les racks à grille sont dotés d’une grille de référence alphanumérique correspondant à la position du tube dans le rack
- Disponible en rack robuste (10 racks par paquet de 96) au format microplaque avec encombrement SBS
Spécification
0,65 mL | |
PP | |
Verrouillable |