Learn More
Thermo Scientific™ Tubes en bloc et racks ABgene™ 2DCypher™ 1,2 ml, MK3
Le rack MK3 comporte des rebords permettant aux racks d’être empilés lorsqu’ils sont ouverts
Marque:  Thermo Scientific™ AB-1048
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.69000kg
Code produit. 13100473
  • 1265.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Avec bouchons d’extrémité arrondis
  • Cadence élevée avec identification individuelle des échantillons
  • Compatibilité avec les systèmes robotiques
  • Étiqueté avec un Data Matrix™ et un code lisible par l’homme encapsulé dans une fenêtre transparente en polypropylène
  • Plus de 3,6 × 1015 combinaisons de code unique
  • Couvercle verrouillable et scellable
  • Plage de températures de -170°C à 120°C
  • Grille alphanumérique de référence moulée dans le couvercle du rack
Spécification
Spécification
1,2 ml
Couvercle de verrouillage
V plat
PP
Verrouillable