Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR, 96 puits, rigide, demi-jupe
La conception segmentée brevetée permet de découper la plaque en sections de 24et 48 puits
Marque:  Thermo Scientific™ AB0990
130.17 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10039042
  • 182.00€ / 25 pièces
En stock
Description
  • En PP vierge
  • Conception à paroi fine et bord surélevé
  • Fond de puits transparent pour la visibilité des échantillons
  • Compatibles avec les thermocycleurs les plus courants
  • Volume des puits de 300 μl maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
  • Coin biseauté et grille alphanumérique
  • Disponibles dans une version rigide pour les applications de manipulation robotique ; la version rigide ne peut pas être découpée
  • La conception de plaque segmentée brevetée permet de découper les plaques en sections de 24 et 48 puits
  • La semi-jupe accroît la rigidité et permet le marquage ou le codage par code-barres
  • Coin biseauté : H1
Certifications
Certifiées exemptes de DNase, d’ARNase et d’ADN génomique humain.
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
25/plaque
Microplaque PCR
Semi
0,3 mL
0,2 mL
Certifié sans RNase / DNase
Transparent
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
PP
96
Standard