Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, robotic
Plaque SuperPlate 96 puits à jupe pleine offrant 4 fois plus de rigidité pour une manipulation robotique supérieure dans les applications PCR et qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB1300
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.39684kg
Description
La plaque Thermo Scientific 96 puits à jupe pleine adaptée aux systèmes robotisés dispose d’une surface régulière permettant aux bras robotiques de l’agripper. La conception de la SuperPlate est quatre fois plus résistante que celle des plaques en polypropylène standards grâce à une conception revue et un polymère spécialement sélectionné qui limitent les déformations pendant le thermocyclage et après le thermoscellage. Les plaques sont dotées de parois fines qui permettent de diminuer l’évaporation et d’un coin biseauté à l’emplacement H1. Utilisez ces plaques 96 puits à jupe pleine dans les applications de PCR et de qPCR.
Points forts
• Conforme aux normes ANSI : SBS et plaque empilable pour une utilisation dans des systèmes automatisés
• Profil bas diminuant l’espace inutile et augmentant l’efficacité de la réaction PCR
• Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
• Parois de puits uniformes et fines permettant un transfert de chaleur maximum et homogène assurant de hautes performances à partir de chaque échantillon
• Volume maximum des puits : 0,2 ml (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
• Coin biseauté : H1
Applications
• PCR
• qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifiées exemptes de DNase, d’ARNase et d’ADN génomique humain.
Spécification
Aucun code-barres | |
50 plaques | |
Microplaque de PCR | |
À jupe | |
0,2 ml | |
0,2 ml | |
Profil bas |
Certifié exempt RNase / DNase | |
Transparent | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
PP | |
96 | |
PCR, qPCR, RT-PCR |