Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes capillaires Acclaim™ PepMap™100 Fusica™, granulométrie de 5 μm
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons protéomiques complexes
Marque: Thermo Scientific™ 164900
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Haute résolution pour l’identification des protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes
- Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
- Conçues pour la LC-MS sans TFA. Minimisent les effets de suppression d’ions
- Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
- Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
- Simplicité d’utilisation, HPLC miniaturisée de pointe
- Diamètre intérieur 300 μm
Spécification
Capillary Column | |
150 mm | |
2 to 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Colonne HPLC Acclaim PepMap C18 100 A nanoViper |
1 mm | |
5μ m | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15% | |
Reversed Phase |