Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes capillaires Acclaim™ PepMap™100 Fusica™, granulométrie de 5 μm
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons protéomiques complexes
Marque:  Thermo Scientific™ 164901
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15142428
  • 920.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Haute résolution pour l’identification des protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes
  • Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
  • Conçues pour la LC-MS sans TFA. Minimisent les effets de suppression d’ions
  • Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
  • Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
  • Simplicité d’utilisation, HPLC miniaturisée de pointe
  • Diamètre intérieur 300 μm
Spécification
Spécification
300μ m
50 mm
5μ m
Colonne HPLC Acclaim PepMap C18 100A nanoViper
Vidéos