Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™100 Fusica™ Capillary Columns, 5μm Particle Size
Feature high loading capacity for exceptional suitability in the analysis of low abundant peptides in complex proteomics samples
Marque:  Thermo Scientific™ 164899
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 15122428
  • 825.00€ / 1 pièce
Date dexpédition estimée
du fournisseur 20-02-2018
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
1000μm
50mm
5μm
Acclaim PepMap C18 100A nanoViper HPLC Column
Vidéos