Learn More
Thermo Scientific™ Kits de cartouches Barnstead™
Choisissez parmi une vaste gamme de kits de cartouches Thermo Scientific™ Barnstead™ pour une sélection de systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™, en fonction de votre application.
648.00€ - 1330.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Source d’eau d’alimentation | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Source d’eau d’alimentation | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10256704
|
Thermo Scientific™
D50254 |
Systèmes Nanopure Infinity | Eau déminéralisée ou du robinet | Un prétraitement d’alimentation par robinet / eau déminéralisée 09-050-226, une cartouche sans organisme 09-050-246, deux cartouches Ultrapure™ 09-050-247 et deux filtres 0,2 μm de distributeur à distance 09-050-279. | D50254 |
1290.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11946092
|
Thermo Scientific™
D5026 |
Système Nanopure Quad Style | Prétraité | Un prétraitement 09-034-5C Macropure™, des cartouches sans matières organiques 09-050-267, Ultrapure™ 09-050-276 et FS090343 Ultrapure™ | D5026 |
1010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11860810
|
Thermo Scientific™
D50255 |
Systèmes Nanopure Infinity | Osmose inverse, eau distillée | Un prétraitement d’alimentation par osmose inverse / eau distillée 09-050-241, cartouche sans matières organiques 09-050-246, deux cartouche Ultrapure™ 09-050-247 et deux distributeurs à distance 0,2 μm 09-050-279 | D50255 |
1270.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11756259
|
Thermo Scientific™
D4802 |
Système Nanopure Quad Style | Robinet | Un prétraitement Macropure™ 09-034-5C, échangeuse d’ions haute capacité 09-034, et cartouches Ultrapure™ 09-050-276 et sans matières organiques 09-050-267 | D4802 |
948.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10774267
|
Thermo Scientific™
D3805 |
Nanopure II et système Nanopure plus ancien | Eau du robinet ou eau prétraitée | Une cartouche d’échange d’ons 09-034-104 organique/colloïde et deux cartouches Ultrapure™ 09-034-3 | D3805 |
648.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15129583
|
Thermo Scientific™
D3804 |
Nanopure II et système Nanopure plus ancien | Eau du robinet ou eau prétraitée | Un échange d’ions 09-034 de haute capacité, 09-034-104 matière organique / colloïde et deux cartouches d’échange d’ions 09-034-3 Ultrapure™ | D3804 |
831.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11840810
|
Thermo Scientific™
D50257 |
Systèmes Nanopure Infinity | Osmose inverse, eau distillée | Un prétraitement par osmose inverse/ alimentation distillée 09-050-241, trois cartouches 09-050-247 Ultrapure™ et deux filtres 0,2 μm de distributeur à distance 09-050-279 | D50257 |
1310.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11830810
|
Thermo Scientific™
D50256 |
Systèmes Nanopure Infinity | Eau déminéralisée ou du robinet | Un prétraitement pour eau du robinet/déionisée 09-050-226, trois cartouches Ultrapure™ 09-050-247 et deux filtres 0,2 μm pour distributeur à distance 09-050-279 | D50256 |
1330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11746259
|
Thermo Scientific™
D4801 |
Système Nanopure Quad Style | Robinet | Un échangeur d’ions à haute capacité 09-034, matières organiques/colloïdes 09-034-104 et deux cartouches Ultrapure™ 09-050-276 | D4801 |
810.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de kits de cartouches Thermo Scientific™ Barnstead™ pour une sélection de systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™, en fonction de votre application.
1 cartouche de prétraitement alimentation en eau distillée/osmosée, 2 cartouches de purification qualité ultra-pure, 1 cartouche élimination matières organiques, 2 filtres 0,2μm pour pistolet distributeur