Learn More
Thermo Scientific™ Kits de cartouches Barnstead™
Choisissez parmi une vaste gamme de kits de cartouches Thermo Scientific™ Barnstead™ pour une sélection de systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™, en fonction de votre application.
Marque: Thermo Scientific™ D3804
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Choisissez parmi une vaste gamme de kits de cartouches Thermo Scientific™ Barnstead™ pour une sélection de systèmes d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™, en fonction de votre application.
Spécification
Eau du robinet ou eau prétraitée | |
Cartouche de purification d’eau | |
Un échange d’ions 09-034 de haute capacité, 09-034-104 matière organique / colloïde et deux cartouches d’échange d’ions 09-034-3 Ultrapure™ | |
30 psi | |
17 po | |
3,38 in |
3,8 | |
Nanopure II et système Nanopure plus ancien | |
D3804 | |
Kit de cartouches | |
4,18 cm | |
8,5 cm |