Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres de système d’eau ultra-pure compact Barnstead™ Easypure™ II
154.00€ - 203.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Type de résine | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Type de résine | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10032283
|
Thermo Scientific™
D50229 |
Système de purification d’eau EASYpure II, sans matières organiques/Élimination des matières organiques | Cartouche et filtre | À lits mélangés, ultra-pure |
203.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10669532
|
Thermo Scientific™
D50231 |
Système d’eau ultra-pure compact Easypure II, cartouche à échange d’ions/organiques | Cartouche et filtre | Résine échangeuse d’ion et de charbon actif à lit mixte |
154.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les systèmes Easypure™ II nécessitent de l’eau d’alimentation prétraitée
- Dans le tableau, sélectionnez les cartouches appropriées en fonction de l’application et du type d’eau d’alimentation
Informations sur la commande
Les cartouches et les filtres doivent être commandés séparément
Spécification
Cartouche et filtre |