Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de remplacement pour système de purification d’eau Barnstead™
Système de purification d’eau EasyPure™ RO
184.00€ - 786.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11810810
|
Thermo Scientific™
D50253 |
Système Nanopure Infinity | Cartouche |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11820810
|
Thermo Scientific™
D50252 |
Système Nanopure Infinity, cartouche sans matières organiques | Cartouche sans matières organiques |
218.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11810920
|
Thermo Scientific™
D7425 |
Système de purification d’eau à osmose inverse Easypure, membrane TFM | Membrane composite à couche mince |
786.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10080614
|
Thermo Scientific™
D50246 |
Système d’osmose inverse Easypure, cartouche de prétraitement | Cartouche de prétraitement |
184.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13204749
|
Thermo Scientific™
D50251 |
Système Nanopure Infinity, cartouche de prétraitement | Cartouche de prétraitement |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Système de purification d’eau EasyPure™ RO
Médium adsorbant à base de charbon actif pour capter le chlore libre, Fréquence estimative de renouvellement: tous les 6 mois