Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BetaBasic™ 18 Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 71505-012106
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Colonnes Thermo Scientific extrêmement efficaces et reproductibles
- Porosité de 150 Å pour les petites molécules, les peptides et les digestions de protéines
- Stabilité aux pH exceptionnelle
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Spécification
5 μm | |
2,1 mm | |
Beta |
10 mm | |
BetaBasic 18 |