Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection BetaSil™ C1
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
Marque: Thermo Scientific™ 70505-012101
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Requires : Monture Thermo Scientific UNIGUARD™ à couplage direct ou indépendante, vendue séparément.
Description
Les cartouches de garde sont disponibles pour toutes les phases Thermo Scientific courantes
- Granulométrie : 5 μm
- 10 x 4.0 mm (L x dia. int.)
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100Å
- Surface spécifique et taux de greffage élevés
Spécification
5μ m | |
2,1 mm | |
Beta |
10 mm | |
C1 |