Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes, silice BetaSil™ Javelin™
Solution peu coûteuse pour allonger la durée de vie des colonnes HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 70005-012106
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ BETASIL™ Silice reposent sur une silice très pure de 100 Å conçue pour l’analyse de petites molécules. Les colonnes en silice BETASIL sont utilisées pour les séparations de phase normales. Ces colonnes en silice non liée sont un outil puissant et efficace pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires.
- 100 Å de silice de haute pureté
- Utilisées pour la séparation des composés apolaires et modérément polaires.
- Raccordement direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide Betasil Silice
- Silice 100 Å
- Grande surface et taux de phases greffées élevés
Spécification
5 μm | |
10 mm | |
2,1 mm | |
BetaSil |