Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection BioBasic™ AX Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
423.30€ - 533.07€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11533301
|
Thermo Scientific™
73105-022106 |
2,1mm | 20 mm |
533.07€
4 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11523301
|
Thermo Scientific™
73105-014006 |
4 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11513301
|
Thermo Scientific™
73105-012106 |
2,1mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Phase échangeuse d’anions faibles pour les espèces multichargées
- Porosité de 300 Å pour obtenir une meilleure séparation des protéines et des peptides
- Appropriées pour une rétention et une séparation des molécules fortement polaires par chromatographie HILIC
- Stabilité exceptionnelle dans des conditions de pH exigeantes
Spécification
5 μm | |
AX |