Learn More
Thermo Scientific™ Les récipients Capitol Vial à bouchon rabattable en PP de 2 oz
Les récipientsThermo Scientific™ Capitol Vial à bouchon rabattable en PP sont parfaits pour le stockage et le conditionnement d’une variété de liquides et de solides.
Marque:  Thermo Scientific™ 02CLSMOOTH
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 6.46000kg
Code produit. 15628508
  • 208.00€ / 600 pièces
Expédition estimée: 11-07-2024
Description
Les flacons Thermo Scientific™ Capitol Vial à bouchon rabattable en PP sont parfaits pour le prélèvement, le transport et le stockage d’une grande variété de liquides et de solides.
  • Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
  • Aseptique, étanche et anti-fuite
  • bouchon à charnière fixe pour faciliter l’ouverture d’une seule main
  • Non stériles
  • 600 récipients par boîte
Recommandé dans les cas suivants :
Contrôle des aliments et des boissons, applications vétérinaires, échantillonnage environnemental, conditionnement et stockage général
Spécification
Spécification
45 ml
Charnière de bouchon rabattable
Polypropylène
600/Carton
28 x 84 mm
84 mm
23 mm
Polypropylène
Naturel
Vials
Non stérile
3,3 in
0,9 in