Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ 8mm Crimp Top Vials
Marque: Thermo Scientific Chromacol 08-CPV(A)
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.78000kg
Spécification
Amber | |
0.8 mL | |
Crimp Cap |