Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit d’ADN génomique sanguin MagJET™
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ADN génomique. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADNg du sang total MagJET™ (K2741/2742) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Fournit dans des flacons de 60 ml.
Marque: Thermo Scientific™ R2371
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
Le kit d’ADN génomique du sang total Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN génomique à partir de sang total frais ou congelé traité avec de l’EDTA ou du citrate, ainsi que des fractions sanguines. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques, qui permet des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Kit d’ADNg végétal MagJET | |
40mL |