Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit d’ADN génomique MagJET™
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ADN génomique. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADN génomique du sang total MagJET™ (K2721/2722) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Fournit dans des flacons de 135 ml.
172.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13515210
|
Thermo Scientific™
R2462 |
50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le kit d’ADN génomique Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN génomique provenant de cultures de tissus et de cellules, de bactéries et de levures, ainsi que d’échantillons de corps humain, tels que les écouvillons buccaux et urogénitaux, l’urine, la salive et les follicules pileux. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques, permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Kit d’ADNg MagJET |