Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ARN végétal total. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ARN végétal MagJET™ (K2771 ⁄ 2772) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Il est fourni en flacons de 72 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ R2542
204.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21969" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.23000kg
Code produit. 13535220
  • 223.00€ / 140mL
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Le kit d’ARN végétal Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total provenant d’une variété d’espèces et de tissus végétaux sans extraction de phénol/chloroforme. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ARN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Spécification
10X
Kit d’ADNg végétal MagJET
140 mL
Tampon de lyse
MagJET
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.