Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer 1 for MagJET Viral Kit (concentrated)
Lavez les échantillons lysés pour éliminer tous les contaminants ou inhibiteurs des acides nucléiques isolés. Le tampon de lavage Thermo Scientific™ MagJET™ 1 (concentré) est un composant des kits d’ADN et d’ARN viraux MagJET™ (K2781 ⁄ 2782) et peut être acheté séparément en aliquotes de 90 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ R2652
132.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Code produit. 13515240
  • 199.00€ / 90mL
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Le kit d’ADN et d’ARN viraux Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace des acides nucléiques viraux à partir d’échantillons humains et animaux, y compris le plasma, le sérum, la salive et l’urine. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN et l’ARN de haute qualité qui en résultent sont exempts de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Spécification
Tampon de lavage
Microbille magnétique
MagJET
90 mL
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.