Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, Fluorescein
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
Marque:  Thermo Scientific™ K0982
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 13535260
  • 340.00€ / 500 réactions
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-07-2018
Ajouter au panier
Includes:
  • Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer. The master mix contains fluorescein passive reference dye for specific real-time platfo
Description
Description
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix
• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes (incolore)
• Le colorant SYBR Green I intercalant permet la détection et l'analyse d'ADN sans utiliser de sondes spécifiques de séquences
• Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix
Spécification
Spécification
Detection Method: SYBR, PCR Method: qPCR
BioRad MyiQ, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5
500 Reactions
DNA, dsDNA
2X
Real time PCR (qPCR), gene expression analysis, siRNA validation, genotyping and pathogen detection
Luminaris HiGreen Fluorescein qPCR Master Mix (2X) includes Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer. The master mix contains fluorescein passive reference dye for specific real-time platforms (see Real-Time PCR instrument compatibility chart) and is supplied nuclease-free water.
500 x 20μL rxns
Store at -20°C.
Vidéos
Documentation
Documents techniques