Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Les master Mix Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen et Luminaris HiGreen qPCR sont des solutions universelles prêtes à l’emploi optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes.
Marque: Thermo Scientific™ K0993
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Includes: Le Master Mix Luminaris HiGreen qPCR (2X) contient de l’ADN polymérase Taq à démarrage à chaud, de l’UDG, des dNTP (avec du dUTP) et un SYBR Green I dans un tampon PCR optimisé ; eau exempte de nucléase
Description
Mélanges Master Mix qPCR prêts à l’emploi avec UDG prémélangé optimisé pour la chimie SYBR Green à l’aide du protocole de cycle standard. Mélanges Master Mix disponibles avec ou sans couleur bleue.
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes (incolore)
• Le colorant SYBR Green I intercalant permet la détection et l'analyse d'ADN sans utiliser de sondes spécifiques de séquences
• Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Spécification
Contains: • 10 x 1.25 mL Luminaris HiGreen qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 1250 x 20 μL reactions • 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
|
Haut | |
ADN polymérase Taq | |
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene | |
Master Mix de qPCR | |
Expression génétique | |
2 X | |
ADN, ADNdb |
SYBR | |
qPCR | |
Étalon | |
Luminaris | |
250 réactions | |
2X | |
1250 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.