Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Probe High ROX qPCR Master Mixes
Ready-to-use qPCR master mixes with premixed UDG optimized for probe detection using standard cycling protocol. Master mixes available with or without blue color.
Marque:  Thermo Scientific™ K0932
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 13545240
  • 325.00€ / 500 réactions
Date dexpédition estimée
du fournisseur 08-04-2019
Ajouter au panier
Description
Description
Luminaris Color Probe High ROX qPCR Master Mix
• Master mix bleu + Tampon jaune = couleur verte pour pipetage facile
• Présence d'UDG pour empêcher une contamination croisée
• Sensibilité: détection d'une seule copie
• Spécificité: Taq Hot Start Polymérase et tampon optimisé pour réduire les dimères d'amorce
• Rendement comparable des mster mixes bleus et incolores
• Versions avec ROX pré mélangé pour plateformes en temps réel différentes
• Les Master Mixes Thermo Scientific Luminaris sont des solutions universelles prêtes à l'emploi et optimisées pour la qPCR et la RT-qPCR en deux étapes. Contiennent l'ADN polymérase Taq Got Start, de l'uracile-ADN glycosylase (UDG) et des
• DNTPs dans un tampon PCR optimisé. Il suffit d'ajouter votre matrice, les amorces et la sonde
• La Hot Start Taq polymérase avec son tampon optimisé assure la spécificité et la sensibilité de la PCR. Des dUTP et UDG sont inclus dans le mélange pour éviter une contamination croisée. Les Master Mixes Color Probe contiennent un colorant
• Inerte bleu. Le tampon contient quant à lui un colorant jaune. Le mélange réactionnel de la qPCR qui contiendra les deux composants sera de couleur verte, permettant ainsi de voir facilement si le mélange a été correctement effectué
• Des Master Mixes Luminaris contenant du ROX ou de la fluorescéine en tant que colorants de référence passifs sont disponibles pour la plupart des plateformes de qPCR
• Applications: analyse d'expression génique, validation de siRNA, génotypage, détection de pathogènes
• Luminaris Probe qPCR Master Mix (incolore)
• Luminaris Probe High ROX qPCR Master Mix
Spécification
Spécification
Gene expression analysis, siRNA validation, Genotyping, Pathogen detection
500 x 20μL reactions
2X
2x Luminaris Probe High ROX qPCR Master Mix (4 X 1.25mL): includes Hot Start Taq Polymerase, UDG and dNTPs (also dUTP) in an optimized colorless PCR buffer; supplied with 40x Yellow Sample Buffer and (4 x 1.25mL) nuclease-free water. Also contains different amount of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
Store the master mix at -20deg.C for long term storage or at 4deg.C for up to one month. ROX dye is sensitive to light and should be protected from direct light. When stored at -20deg.C, full activity of the mix is retained for at least 24 months as indicated on the tube label.
Vidéos
Documentation
Documents techniques