Learn More
Thermo Scientific™ Kit ARN végétal MagJET™
Purifie l’ARN total végétal d’une variété d’espèces et de tissus végétaux sans extraction par phénol / chloroforme à l’aide de la technologie de microbilles magnétiques pouvant être utilisée pour des dosages à haut débit.
Marque:  Thermo Scientific™ K2772
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 13555180
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET
• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ARN
Spécification
Spécification
Conserver la DNase I (lyophilisée), le tampon de reconstitution DNase I et la solution de chlorure de manganèse à -20 deg.C. Le tampon de reconstitution DNase I doit être conservé à 20 deg.C. Les microbilles magnétiques MagJET doivent être stockées à 4°C. Les autres composants du kit doivent être stockés à température ambiante (15°C. à 25°C.).
Extraction rapide d’un ARN hautement purifié adapté à toutes les procédures de biologie moléculaire traditionnelles, y compris : RT-PCR, RT-qPCR, Northern blot, dosage par protection des nucléases
Tampon de lyse, microbilles magnétiques MagJET, DNase I (lyophilisé), tampon de DNase 2X, solution de chlorure de manganèse, tampon de reconstitution DNase I, tampon de reliaison, tampon de lavage 1 (conc.), tampon de lavage 2 (conc.), eau exempte de nucléase
4 x 96 préparations