Learn More
Thermo Scientific™ MagJET™ Whole Blood gDNA Kit
Purifies genomic DNA from fresh or frozen whole blood treated with EDTA or citrate, using magnetic bead technology.
Marque:  Thermo Scientific™ K2742
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg Transport : UN number : 1502 Chem class : 5.1 Pack group : II
Code produit. 13505180
  • 1092.00€ / 4 pièces
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-01-2019
Ajouter au panier
Description
Description
Kits de purification d'acides nucléiques MagJET
• Basé sur le système de billes magnétiques
• Idéal pour automates
• Grande pureté des acides nucléiques permettant l'utilisation direct dans les applications ultérieures
• Kit MagJET pour ADN génomique
• Isolement de haut rendement d'ADN génomique de haut poids moléculaire sans inhibiteur ni contamination ARN.
Spécification
Spécification
PCR and qPCR, FastDigest and conventional restriction digestion, Southern Blotting
Lysis Buffer (60mL), MagJET Magnetic Beads (10.6mL), Proteinase K (8 x 1mL), Binding Buffer (90mL), conc. Wash Buffer 1 (4 x 100mL), conc. Wash Buffer 2 (2 x 40mL), Elution Buffer (3 x 30mL)
4 x 96 Preps
Store Proteinase K solution at room temperature as long as the vial remains sealed. After opening, store at -20deg.C. MagJET Magnetic Beads should be stored at 4deg.C. Other components of the kit should be stored at room temperature (15deg. to 25deg.C).
Vidéos
Documentation
Documents techniques