Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs pour kit de conversion de bisulfite EpiJET™
Effectuer une désulfonation sur colonne de l’ADN converti qui a été lié à la membrane d’une micro colonne. Le tampon de désulfonation Thermo Scientific™ pour le kit de conversion au bisulfite EpiJET™ fournit un réactif supplémentaire à utiliser dans la conversion au bisulfite de l’ADN pour l’analyse de méthylation.
sur devis
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Kit de conversion au bisulfite EpiJET |
---|
Description
Le tampon de liaison EpiJET™ Thermo Scientific™ est un composant du kit de conversion au bisulfite EpiJET et peut être acheté séparément lorsqu’un tampon supplémentaire est nécessaire.
Le kit de conversion au bisulfite EpiJET est utilisé pour une conversion au bisulfite simple efficace de l’ADN dans le cadre de l’analyse de la méthylation. Le kit intègre la dénaturation thermique de l’ADN et les réactions de conversion au bisulfite en une seule étape. Cette étape peut être effectuée en suivant un protocole long ou court, en fonction de l’application en aval. L’ADN converti est lié à une membrane pour la désulfonation sur colonne et les étapes de purification ultérieures, puis élué. L’élution de l’ADN converti qui en résulte convient à un certain nombre de techniques utilisées dans l’analyse de l’état de méthylation, notamment la PCR, la qPCR, la COBRA et le séquençage.
Spécification
Kit de conversion au bisulfite EpiJET |