Learn More
Thermo Scientific™ Resuspension Solution for MagJET Plasmid DNA Kit
Suspendez les cellules bactériennes afin qu’elles puissent être soumises à la lyse afin de libérer l’ADN plasmidique. Le tampon de resuspension Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ADN plasmidique MagJET™ (K2791 ⁄ 2792) et peut être acheté séparément dans des flacons de 25 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ R2582
130.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Code produit. 13505230
  • 196.00€ / 90mL
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
Le kit d’ADN plasmidique Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN plasmidique à partir de cultures d’E. coli pendant la nuit. Le kit utilise la technologie de microbilles magnétiques permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ADN de haute qualité qui en résulte est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs.
Spécification
Spécification
Tampon de suspension
MagJET
90 mL
Kit
Solution de remise en suspension
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.