Learn More
Thermo Scientific™ Seringues manuelles étanches aux gaz à embout Luer pour systèmes GC
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles.
Marque:  Thermo Scientific™ 36502025
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10371195
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Servez-vous d’une seringue étanche aux gaz pour effectuer des injections manuelles dans votre système GC. Cette seringue dotée d’un raccord à embout Luer est proposée en plusieurs tailles. Fabriquées en matériaux de qualité, elles sont conçues pour des injections faciles, précises et reproductibles.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
26 G
80 mm
Cône
3.15 in
5 μl
Fixe