Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour incubateurs à CO2 Forma™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Technologie de capteur de CO2:
Capteur TC ou capteur IR
Conditionnement:
1 pièce
Description
Contrôlez précisément le CO2 et la température avec les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ série Forma™. Les accessoires pour incubateurs à CO2 Forma™ sont des composants importants pour un fonctionnement optimal.
- Contrôle précis
- Choix de capteurs CT ou IR
- Caractéristiques supérieures de récupération des paramètres
- Technologie de contrôle continu de la contamination
Spécification
Spécification
| Technologie de capteur de CO2 | Capteur TC ou capteur IR |
| À utiliser avec (équipement) | Incubateur à CO2 Forma série II à chemise d’eau |
| Éclairage | LED |
| Type | Serpentin de refroidissement de la chambre |