Learn More
Thermo Scientific™ Régulateurs de gaz en laiton à phase unique de haute pureté Thermo Scientific
Pour les applications où le contrôle précis du débit n’est pas critique
835.00€
Spécification
Plage 0/200 psig
Consulter d'autres spécifications
Includes: Diffusion-resistant, diaphragm packless outlet valve to maintain system purity
Produits 2
Code produit Marque Plage Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Plage Type Prix Quantité et disponibilité  
10351505
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60180-901
0/200 psig CGA 580 avec filtre triple Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10280005
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
60180-909
0/200 psig CGA 320 avec filtre triple Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Adaptés aux applications de traitement ou d'analyses non corrosives.
  • Incluent une base et une cartouche Smart Purifier garantissant une pureté de gaz de 99,99999 %.
  • Diaphragme de conception spécifique en acier inoxydable, enroulé sur lui-même, fournissant une bonne performance en matière de régulation et une pureté maximale, sans insert souple.
  • Résistant à un vide interne.
  • Tous les régulateurs fournis avec adaptateur de sortie en acier inoxydable de 1/8 po.
  • Vanne intégrée permettant le changement du cylindre sans contamination de la conduite de gaz.
Spécification
Spécification
0/200 psig