Learn More
Thermo Scientific™ Régulateurs de gaz en laiton à phase unique de haute pureté
Pour les applications d’analyses et de traitement non corrosives nécessitant un contrôle précis et stable de la pression de distribution
995.00€ - 1400.00€
Spécification
Plage | 0/200 psig |
---|
Includes: Vanne de sortie résistant à la diffusion, sans presse-garniture, pour maintenir la pureté du système.
Code produit | Marque | Plage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10117984
|
Thermo Scientific™
60180-926 |
0/200 psig | CGA 590 avec filtres Combi |
1370.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10448854
|
Thermo Scientific™
60180-908 |
0/200 psig | DIN 1 avec triple filtre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10046844
|
Thermo Scientific™
60180-906 |
0/200 psig | CGA 350 avec filtre triple |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10065674
|
Thermo Scientific™
60180-920 |
0/200 psig | CGA 350 avec filtres Combi |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10544315
|
Thermo Scientific™
60180-902 |
0/200 psig | CGA 580 avec filtre triple |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Adaptés aux applications de traitement ou d'analyses non corrosives.
- Incluent une base et une cartouche Smart Purifier garantissant une pureté de gaz de 99,99999 %.
- Diaphragme de conception spécifique en acier inoxydable, enroulé sur lui-même, fournissant une bonne performance en matière de régulation et une pureté maximale, sans insert souple.
- Résistant à un vide interne.
- Tous les régulateurs fournis avec adaptateur de sortie en acier inoxydable de 1/8 po.
- Vanne intégrée permettant le changement du cylindre sans contamination de la conduite de gaz.
Spécification
0/200 psig |