Learn More
Thermo Scientific™ Seringues HPLC pour instruments CTC
Seringues HPLC pour des injections faciles, précises et reproductibles.
72.10€ - 93.20€
Spécification
Calibre d’aiguille | 22 G |
---|---|
Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,9 po |
Quantité | À l’unité |
À utiliser avec (équipement) | Instruments CTC |
Type de connexion | Fixe |
Code produit | Marque | Type de produit | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13456856
|
Thermo Scientific™
365DL991 |
Seringue HPLC | 10 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
13496866
|
Thermo Scientific™
365HL331 |
Seringue pour HPLC Gastight | 100 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
22 G | |
À l’unité | |
Fixe |
1,9 po | |
Instruments CTC |