Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection HPLC Hypercarb™ Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 35005-024006
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
- Adaptées pour résoudre les séparations problématiques
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structuralement proches séparées
- Excellentes pour les applications à haute température
Spécification
5μ m | |
4 mm | |
Hypercarb |
20 mm | |
Hypercarb |