Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection préparatives Hypercarb™
Utilisez des cartouches de protection préparatives pour prolonger la durée de vie des colonnes
Marque: Thermo Scientific™ 35005-019023
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Adaptée pour résoudre les séparations problématiques
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structuralement proches séparées
- Excellentes pour les applications à haute température
Spécification
5μ m | |
10 mm | |
10 mm | |
Hypercarb |