Learn More
Thermo Scientific 10X1MM 5UM HYPERSIL BDS C18 JAVELIN GUARD 4/PK
Marque:  Thermo Scientific 28105-011006
10X1MM 5UM HYPERSIL BDS C18 JAVELIN GUARD 4/PK
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11518710
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet