Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ BDS C18 Javelin
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque:  Thermo Scientific™ 28103-023006
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11573151
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide BDS C18
  • Désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
  • Économique avec une reproductibilité exceptionnelle
Informations sur la commande
Des cartouches de garde Javelin sont disponibles dans d’autres phases Thermo Scientific. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client local.
Spécification
Spécification
3μ m
20 mm
3 mm
C18