Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection à montage rapide Hypersil —C18, C8, C1, silice
Protection pratique, économique et efficace pour prolonger la durée de vie des colonnes
311.00€ - 330.07€
Spécification
Longueur (métrique) | 10 mm |
---|---|
Porosité | 120Å |
À utiliser avec (équipement) | Hypersil™ HPLC Column |
Forme des particules | Spherical |
“End-capped” | Yes |
Code produit | Marque | Granulométrie | “End-capped” | Type d’USP | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | “End-capped” | Type d’USP | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11567451
|
Thermo Scientific™
30110-014001 |
10 μm | Oui | L1 |
330.07€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10428484
|
Thermo Scientific™
30505-013001 |
5 μm | Yes | L13 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Installation simple et rapide
- Leur longueur de 10 mm assure la protection de la colonne avec un impact minimal sur l’application de chromatographie
- Des cartouches à montage rapide sont disponibles pour toutes les phases stationnaires Thermo Scientific
- Requièrent l’utilisation d’un support de cartouche de protection à montage rapide Uniguard™ (réf. catalogue 851-00, 852-00, 850-00 ; vendu séparément)
Spécification
10 mm | |
Hypersil™ HPLC Column | |
Yes |
120Å | |
Spherical |