Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection Hypersil™ MOS-2 (C8)
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
289.00€
Spécification
Granulométrie | 3μ m |
---|---|
Longueur (métrique) | 10 mm |
Phase stationnaire | MOS-2 (C8) |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10486934
|
Thermo Scientific™
30303-014001 |
4 mm | 3μ m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
- Phase fiable, présentant une rétention moindre
- Durée de vie élevée des colonnes, mêmes dans des conditions basiques
Spécification
3μ m | |
10 mm | |
MOS-2 (C8) |