Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Hypersil™ ODS (C18) Javelin™
Offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque:  Thermo Scientific™ 30105-022106
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11523181
  • 416.39€ / 4 pièces
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
  • Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
  • Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Spécification
Spécification
5 μm
20 mm
2,1mm
C18