Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection, silice Hypersil™ Javelin™
Les colonnes de protection Javelin offrent une protection pratique et simple d’emploi pour les colonnes analytiques HPLC
Marque: Thermo Scientific™ 30005-024006
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Raccord direct à serrage manuel pour un confort d’utilisation et une efficacité maximum
- Conception brevetée ne nécessitant pas de support, pour un remplacement rapide et facile
Caractéristiques de la phase solide Silice
- Excellente reproductibilité entre les lots
- Particules sphériques présentant une faible distribution de taille
- Longue durée de vie de la colonne
- Haute performance et efficacité de la colonne
Spécification
5μ m | |
20 mm | |
4 mm |