Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyPURITY™ C4
Colonnes HPLC HyPURITY hautement caractérisées, testées et validées.
Marque:  Thermo Scientific™ 22405-012101
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10724437
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Requires : Thermo Scientific UNIGUARD direct connection or stand alone holder, sold separately.
Description
Description
Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
  • Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Service Client.
Spécification
Spécification
Guard Cartridge
10 mm
190 Å
L26
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
2,1 mm
5 μm
200 m²/g
C4
4.5%
Yes