Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de protection HyPURITY™ C8
Les cartouches de protection à montage rapide offrent une protection pratique, économique et efficace qui prolonge la durée de vie des colonnes
Marque: Thermo Scientific™ 22205-012101
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Requires : Monture Thermo Scientific UNIGUARD à couplage direct ou indépendante, vendue séparément.
Description
- Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
- Pour supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à raccord direct et indépendants
- Colonnes de haute qualité, à base de silice ultrapure
Spécification
5μ m | |
10 mm | |
2,1 mm | |
C8 |