Learn More
Thermo Scientific™ Kit bonbonne
S’utilise avec : Incubateur à CO2 à grande capacité
Marque: Thermo Scientific™ 191596
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
S’utilise avec :Incubateur à CO2 à grande capacité
Pour remplissage manuel du réservoir d'eau de l'étuve grande capacité 95418, Volume 7,5 l, autoclavable, livré avec robinet, support, équerres et tube.Spécification
7,8 L | |
Incubateur à CO2 à grande capacité | |
DEL | |
Accessoire, kit pour bonbonne |