Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de racks et de &boîtes cryogéniques Locator™
Système de stockage rendant le retrait des échantillons cellulaires simple et rapide
276.00€ - 333.00€
Spécification
Type | Rack cryo |
---|
Includes: Racks indexés en acier inoxydable s’insérant dans les emplacements correspondants du récipient. Chaque rack comporte des compartiments de stockage individuels pouvant accueillir chacun une boîte de stockage cryogénique Thermo Scientific Nalgene™.
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10328253
|
Thermo Scientific™
HR509X32A-70 |
Locator 6 Plus |
307.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10062733
|
Thermo Scientific™
HR509X2A-70 |
Locator 4 |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10608333
|
Thermo Scientific™
HR509X2A |
Locator 4 |
317.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10688493
|
Thermo Scientific™
HR509X1A |
Locator 8 |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La conception compacte minimise l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage. Adaptés aux méthodes de gestion informatiques et manuelles. Les récipients super-isolés se caractérisent par une conception à ouverture étroite spéciale, qui conserve l’azote liquide en minimisant l’évaporation.
- Homogénéité remarquable des températures : les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il ne reste que 2 po (5 cm) d’azote liquide dans le récipient
- Protection des échantillons indispensables assurée par un contrôleur de niveau à ultrasons minimisant l’évaporation et la conduction d’azote liquide
- Coûts d’exploitation réduits et évaporation d’azote liquide minimisée grâce à l’excellente isolation par le vide
- Le système de surveillance en option, à affichage numérique, indique en permanence le niveau d’azote liquide ; active des alarmes visuelles et sonores lorsque le niveau descend sous le seuil de sécurité d’environ 1 po (2,5 cm)
- Une alarme optionnelle avertit l’opérateur en cas de perte excessive d’azote liquide
- Verrouillage de sécurité interdisant toute ouverture non autorisée
Locator Jr.
- Temps de maintien statique : 70 jours
- 1600 (100/boîte)1
- Taux d’évaporation : 0,85 L/jour
- Temps de maintien statique : 112 jours
- 3600 (100/boîte)2
- Taux d’évaporation : 0,99 L/jour
- Temps de maintien statique : 185 jours
- 1800 (25/boîte)3
- Taux d’évaporation : 0,6 L/jour
Certifications
CSA, CE
Spécification
Rack cryo |