Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps
Barrettes de tubes à profil bas, pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque:  Thermo Scientific™ AB0772
76.82 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Code produit. 10776163
  • 167.00€ / 120 pièces
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, les barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific™ sont compatibles avec les blocs de cycleurs de 0,2 ml.
La conception à profil bas des barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific réduit l’espace mort entre le couvercle chauffant du thermocycleur et l’échantillon. Cela permet d’éliminer la condensation sur la paroi latérale du tube, empêche la réduction du volume de PCR et accroît l’efficacité de la réaction. Les produits à profil bas Thermo Scientific sont particulièrement recommandés pour une utilisation avec des volumes de réaction inférieurs à 20 µl.
Points clés :
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale des tubes de 150 µl après leur fermeture
  • Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
  • Languettes d’extrémité marquées A à H
  • Les bouchons ultra-transparents sont parfaits pour la qPCR
Applications :
PCR, qPCR et PCR en temps réel
Certifications :
certifiées exemptes d’ADN humain, de RNases et de DNases.
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
Spécification
Spécification
Certifié exempt d’ADN/RNase
0,1 mL
Thermocycleurs
Profil bas
Bouchons à dôme
8 barrettes
Naturel
0,15 mL
Polypropylène
Bouchons bombés
120 tubes à barrettes et bouchons