Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps
Barrettes de tubes à profil bas, pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB-0847
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
Idéales pour les applications nécessitant de faibles volumes de réaction, les barrettes de tubes à profil bas Thermo Scientific™ sont compatibles avec les blocs de cycleurs de 0,2 ml.
Microtube PCR ABgene™• Bouchon dômé ou plat
• Garanti exempt de DNAse, de RNase ni ADN génomique humain
• Polypropylène vierge de qualité médicale transparent autoclavable
• Paroi très fine des tubes pour transfert thermique uniforme et optimal
• Bouchon dômé idéal pour thermocycler à couvercle chauffant ou bouchon plat à surface inscriptible
• Surface lisse pour une récupération maximale et une adsorption réduite des échantillons
• Barrette 8 ou 12 tubes 0,2mL Low Profile
• Barrette 12 tubes 0,2mL Low Profile
• Réduction de l'espace mort entre le couvercle chauffant et l'échantillon, éliminant la condensation et la réduction du volume réactionnel et augmentant l'efficacité de la réaction. Recommandé pour volumes réactionnels < 20μL
• Identification individuelle des tubes
• Barrette 12 tubes
• Inclus avec certificat Exempt de DNase, RNase et ADN génomique humain. Paroi très fine des tubes pour transfert thermique uniforme et optimal. Bouchon dômé idéal pour thermocycler à couvercle chauffant ou bouchon plat à surface
• Inscriptible.
Certifications
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
Spécification
Certified free from human DNA, RNases, and DNases | |
Natural | |
No |