Learn More
Thermo Scientific™ Portoir pour microplaques, pour nacelles H-6000A
Supports pour rotors à godets oscillants H-6000A, HBB-6, HLR-6
Marque: Thermo Scientific™ 11267
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Description
- Porte des microplaques DeepWell 6 x 3 standard ou 6 x 1
- Dimensions maximales du tube : 60 x 127 mm
- Vitesse maximale : 5000 tr/mm
- FCR maximale : 5186 x g
Spécification
Support de microplaques | |
Nacelle H-6000A | |
6 x 3 microplaques standard ou 6 x 1 microplaques Deepwell |