Learn More
Thermo Scientific™ Composants et pièces de rechange Nunc™ Nunclon™ Δ Cell Factory
Accessoires pour le remplissage et la vidange des Cell Factory avec milieu
Marque:  Thermo Scientific™ 140050
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Code produit. 10327192
  • 79.55€ / 6 pièces
En stock
Spécification
Capacité de 2,8L ; P x H : 8 x 9 in
Flacon d’agitation jetable de 500 ml
Stérile
Verre
AseptiQuik™ S connecté à un MPC femelle