Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires Owl™ pour système de gel réglable Giraffe™
Verre et kit d’espaceurs
15.01€ - 35.20€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel réglable par ADJ1 Giraffe™ |
---|---|
Longueur (métrique) | 16 cm |
Code produit | Marque | Type | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Épaisseur (impériale) | Épaisseur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12474687
|
Thermo Scientific™
P5-SC16 |
Ensemble d’espaceurs | 0,03 po | 0,08 cm | 0,1 cm |
20.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12464687
|
Thermo Scientific™
P5-16R |
Plaque en verre entaillée | 0,12 po | 0,32 cm | 16 cm |
35.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12454687
|
Thermo Scientific™
P5-16G |
Plaque en verre blanche | 0,12 po | 0,32 cm | 16 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel réglable par ADJ1 Giraffe™ | |
16 cm |